Learn More
Metil 3-aminocrotonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091680 100 g Frasco de plástico 100 g
10317670 5 g Frasco de vidrio 5 g
10377710 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156791000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14205-39-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
Clave InChI XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
Nombre IUPAC metil (Z)-3-aminobut-2-enoato
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminocrotonate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 81.0°C to 83.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(NH2)=CHCO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 632
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubility in chloroform >500g/L (20°C),solubility in acetone >500g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-aminocrotonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.