Learn More
3-aminobut-2-enoato de metilo, Mikromol™
Descripción
3-aminobut-2-enoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Aminobut-2-enoate |
| CAS | 14205-39-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 3-Aminobut-2-enoate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), Nifedipine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\N |
| Nombre IUPAC | metil (E)-3-aminobut-2-enoato |
| Mostrar más |