Learn More
Metil 3-aminobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497826 100 g 100 g
11477826 5 g 5 g
11487826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14766.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4518-10-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminobenzoato de metilo es una importante materia prima e intermediario utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (0,1-1 %).
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4518-10-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00017102
Clave InChI VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-amino-, methyl ester, methyl-3-aminobenzoate, 3-aminobenzoic acid methyl ester, m-aminobenzoic acid, methyl ester, 3-amino-benzoic acid methyl ester, methyl m-aminobenzoate, methyl3-aminobenzoate, methyl-m-aminobenzoate, pubchem16709, acmc-1aeif
PubChem CID 78274
Nombre IUPAC metil 3-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminobenzoate
Punto de fusión 49°C to 53°C
Densidad 1.232
Cantidad 100 g
Beilstein 1101468
Información de solubilidad Slightly soluble in water (0.1-1%) .
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥98%