Learn More
3-aminobenzoato de metilo-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzoic acid ring-d4 methyl ester |
| CAS | 911132-57-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H5 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5 H,9H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(C(=O)OC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | metil 3-amino-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0884 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |