Learn More
3-Aminobenzo[b]tiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446847 1 g 1 g
15456847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33956.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35212-85-2
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Número MDL MFCD00206744
Clave InChI VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
Nombre IUPAC metil 3-amino-1-benzotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 107°C to 108°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%