Learn More
Metilo 3β -Amino-7α ,12α -dihidroxi-5β -colan-24-oato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3Beta-Amino-7Alpha,12Alpha-dihydroxy-5Beta-cholan-24-oate |
| CAS | 135053-62-2 |
| Fórmula molecular | C25 H43 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 3β-Aminocholic Acid Ester, Methyl 3β-Aminocholate, Methyl (3β,5β,7α,12α)-3-Amino-7,12-dihydroxy-cholan-24-oic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H43NO4/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,27-28H,5-13,26H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](N)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3-amino-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 421.613 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.319 |