Learn More
Metil 3-amino-6-bromopirazina-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448356 250 mg 250 miligramos
15400279 1 g 1 g
15410279 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63537.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6966-01-4
Fórmula molecular C6H6BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 232.04
Número MDL MFCD00834964
Clave InChI CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-3-methoxycarbonyl pyrazine, methyl 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 6-bromo-3-amino-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, 5-amino-2-bromo-6-pyrazinecarboxylic acidmethyl ester, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester, pubchem22386
PubChem CID 227251
Nombre IUPAC metil 3-amino-6-bromopirazina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 172°C to 177°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido