Learn More
3-Amino-5-hidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10071094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071094 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10360814 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071094 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67973-80-2
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD09263220
Clave InChI DMNGQQIFOZYIRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, methyl ester, pubchem17212, acmc-1bgay, dmngqqifozyira-uhfffaoysa, methyl 3-amino-5-hydroxy-benzoate, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxycarbonyl aniline, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-amino-3-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12438277
Nombre IUPAC 3-amino-5-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 97%