Learn More
Metil 3-amino-5-fluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449488 1 g 1 g
15469488 250 mg 250 miligramos
15459488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63038.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 884497-46-5 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate is an amino acid widely used in pharmaceuticals and foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 3-amino-5-fluorobenzoato es un aminoácido ampliamente utilizado en productos farmacéuticos y alimentos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884497-46-5
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.155
Número MDL MFCD05863683
Clave InChI YKEJVXMOMKWEPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-amino-3-fluorobenzoate, 5-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 3807862
Nombre IUPAC metil 3-amino-5-fluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido