Learn More
3-Amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050246 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0560.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Nombres de analitos o componentes Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMILES COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
Nombre IUPAC metil 3-amino-5,6-dicloro-pirazina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 222.029
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,9759 g/mol