Learn More
Metil 3-amino-5,6-dicloro-2-pirazinacarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10150952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10150952 1 g Frasco de vidrio 1 g
10661273 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10150952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368280010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1458-18-0
Número MDL MFCD00010431
Clave InChI USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
Nombre IUPAC metil 3-amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 229°C to 235°C (decomposition)
Color Marrón a marrón rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5Cl2N3O2
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 222.025
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.03
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación