Learn More
Metil 3-amino-4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxilato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10734203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734203 1 g 1 g
10056724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734203 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02673DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 256353-38-5
Fórmula molecular C13H10F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 301.28
Número MDL MFCD00832742
Clave InChI FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2775320
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.29
Porcentaje de pureza 95%