Learn More
3-Amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30467713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467713 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2868505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Fórmula molecular C7 H9 N O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 171.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354