Learn More
3-Amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine) |
| CAS | 85006-31-1 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1scc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0354 |