Learn More
3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449362 100 g 100 g
11429362 5 g 5 g
11439362 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449362 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10115.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85006-31-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00051822
Clave InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 84°C to 88°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 973196
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%