Learn More
3-Amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (3-aminoarticaína), Mikromol™
Código de producto. 30051645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051645 25 mg 25 miligramos
30049564 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051645 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (3-aminoarticaína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H9 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 171.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171,0354 g/mol