Learn More
3-Amino-4-metilbenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30464727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464727 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30464727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM286815100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzoic acid','3-amino-4-methyl-','methyl ester, p-Toluic acid','3-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-5-methoxycarbonylaniline, 3-Amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-4-methylbenzoic acid, NSC 356832, Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-metilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 165.189
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079