Learn More
3-Amino-4-metilbenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051777 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051777 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3374.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Amino-4-metilbenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nilotinib EP impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-metil-benzoato
Peso molecular (g/mol) 165.189
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,079 g/mol