Learn More
3-Amino-4-metilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478266 100 g 100 g
11458266 5 g 5 g
11468266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15348.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18595-18-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18595-18-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00025206
Clave InChI YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
PubChem CID 337778
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-metilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2088611
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%