Learn More
Metil 3-amino-4-metil-2-tiofenocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15224854 5 g Frasco de vidrio 5 g
15111017 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15224854 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 85006-31-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00051822
Clave InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Punto de fusión 85°C to 88°C
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2