Learn More
3-Amino-4-yodobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481727 5 g 5 g
11471727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25699.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 412947-54-7 | C8H8INO2 | 277.061 g/mol
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-4-yodobenzoato de metilo es una importante materia prima y srive de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 412947-54-7
Fórmula molecular C8H8INO2
Peso molecular (g/mol) 277.061
Número MDL MFCD08064225
Clave InChI WJEBNIVVLJEIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-iodo-, methyl ester, methyl3-amino-4-iodobenzoate, pubchem10509, acmc-209ygt, ksc495i4l, methyl-3-amino-4-iodobenzoate, methyl 3-amino-4-iodo-benzoate, 3-amino-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21628210
Nombre IUPAC 3-amino-4-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.06
Porcentaje de pureza 97%