Learn More
3-Amino-4-ciano-5-(metiltio)tiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376679 10 g 10 g
11366679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26233.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129332-45-2
Fórmula molecular C8H8N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 228.284
Número MDL MFCD00052752
Clave InChI VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2778604
Nombre IUPAC 3-amino-4-ciano-5-metilsulfaniltiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 205°C to 208°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.28
Porcentaje de pureza 97%