Learn More
Metil 3-amino-2-metilbenzoato, TRC
Código de producto. 30481699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481699 2.5 g 2.50 g
30478236 250 mg 250 miligramos
30474912 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3310182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18583-89-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.18
Sinónimo 2-Methyl-3-(methoxycarbonyl)aniline, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-methyl-3-aminobenzoate
Nombre IUPAC 3-amino-2-metilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1cccc(N)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Amino-2-methylbenzoate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-7(9(11)12-2)4-3-5-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079