Learn More
3-Amino-2-metilbenzoato de metilo, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431888 25 g 25 g
15411888 1 g 1 g
15421888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55579.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18583-89-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00211328
Clave InChI ZOOQFAUFPWXUMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, methyl3-amino-2-methylbenzoate, methyl-2-methyl-3-aminobenzoate, methyl 3-amino-2-methyl-benzoate, methyl2-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-o-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-methyl-, methyl ester, pubchem4978, acmc-1c8sv, ksc495o4h
PubChem CID 3801025
Nombre IUPAC 3-amino-2-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-2-methylbenzoate
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.146 g/mL
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido