Learn More
3-Amino-2-hidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10068089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10068089 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10068089 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00290DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
CAS 35748-34-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H9NO3
Número MDL MFCD09842614
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
Clave InChI OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Nombre IUPAC 3-amino-2-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 167.16
PubChem CID 12782444
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16