Learn More
3-Amino-2-[(2-clorofenil)metil]but-2-enoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate |
| CAS | 902745-07-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 Cl N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate, Benzenepropanoic acid, α-(1-aminoethylidene)-2-chloro-, methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-8(14)10(12(15)16-2)7-9-5-3-4-6-11(9)13/h3-6H,7,14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=C(C)N)Cc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | metil 3-amino-2-[(2-clorofenil)metil]but-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.698 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.071 |