Learn More
Sal sódica de metil 3-[(alfa-carboxibencil)amino]crotonato-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonate-d5 Sodium Salt |
| CAS | 2519535-94-3 |
| Fórmula molecular | C13H9D5NNaO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl 3-[(α-Carboxybenzyl)amino]-crotonic Acid Ester Sodium Salt-d5, α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid Monosodium Salt-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-8,12,14H,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/i3D,4D,5D,6D,7D; |
| SMILES | O=C(C(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H])N/C(C)=C/C(OC)=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | (E)-2-((4-metoxi-4-oxobut-2-en-2-il)amino)-2-(fenil-D5)acetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 276.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.11 |