Learn More
Sal sódica de metil 3-[(a-carboxibencil)amino]crotonato-d5, TRC
Código de producto. 30470078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470078 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29766225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonate-d5 Sodium Salt
CAS 2519535-94-3
Fórmula molecular C13H9D5NNaO4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-Methyl 3-[(α-Carboxybenzyl)amino]-crotonic Acid Ester Sodium Salt-d5, α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid Monosodium Salt-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-8,12,14H,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/i3D,4D,5D,6D,7D;
SMILES O=C(C(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H])N/C(C)=C/C(OC)=O)O[Na]
Nombre IUPAC (E)-2-((4-metoxi-4-oxobut-2-en-2-il)amino)-2-(fenil-D5)acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 276.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.11