Learn More
3,7-Di-O-acetilcolato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,7-Di-O-acetylcholate |
| CAS | 3749-87-9 |
| Fórmula molecular | C29H46O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7-Bis(acetyloxy)-12-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Cholic Acid Methyl Ester 3,7-Diacetate, 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O7/c1-16(7-10-26(33)34-6)21-8-9-22-27-23(15-25(32)29(21,22)5)28(4)12-11-20(35-17(2)30)13-19(28)14-24(27)36-18(3)31/h16,19-25,27,32H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7-diacetiloxi-12-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 506.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.3244 |