Learn More
3,7-Di-O-acetilcolato de metilo, TRC
Código de producto. 30468599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30468599 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30468599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303510250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 3,7-Di-O-acetylcholate
CAS 3749-87-9
Fórmula molecular C29H46O7
Cantidad 250 mg
Sinónimo (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7-Bis(acetyloxy)-12-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Cholic Acid Methyl Ester 3,7-Diacetate, 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O7/c1-16(7-10-26(33)34-6)21-8-9-22-27-23(15-25(32)29(21,22)5)28(4)12-11-20(35-17(2)30)13-19(28)14-24(27)36-18(3)31/h16,19-25,27,32H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1
SMILES COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7-diacetiloxi-12-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 506.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.3244
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.