Learn More
Metilo 3,6-dicloropiridina-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clopyralid-methyl |
| CAS | 1532-24-7 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Clopyralid-methyl, Picolinic acid, 3,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI), 3,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3,6-Dichloropicolinic acid methyl ester, Clopyralid methyl ester, Clopyralid-methyl, Methyl 3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylate, Methyl 3,6-dichloropicolinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(9)10-6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Metil 3,6-dicloropiridina-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.0261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9697 |