Learn More
Metil 3,6-di-O-bencil-2-desoxi-2-N-ftalimido-beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,6-Di-O-benzyl-2-deoxy-2-N-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 97242-79-0 |
| Fórmula molecular | C28 H27 N O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27NO7/c1-33-27-22(29-25(31)20-14-8-9-15-21(20)26(29)32)24(34-16-18-10-4-2-5-11-18)23(30)28(36-27)35-17-19-12-6-3-7-13-19/h2-15,22-24,27-28,30H,16-17H2,1H3/t22-,23+,24-,27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1N4C(=O)c5ccccc5C4=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R,3R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-2-metoxi-4,6-bis(fenilmetoxi)oxan-3-il]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 489.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.1788 |