Learn More
3,5-Dinitrosalicilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-Dinitrosalicylate |
| CAS | 22633-33-6 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dinitro Salicylic Acid Methyl Ester, NSC 203306 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O7/c1-17-8(12)5-2-4(9(13)14)3-6(7(5)11)10(15)16/h2-3,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0175 |