Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dinitrobenzoato de metilo, 98 %
Código de producto. 11456126
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
CAS 2702-58-1
Fórmula molecular C8H6N2O6
Peso molecular (g/mol) 226.144
Número MDL MFCD00017016
Clave InChI POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dinitro-, methyl ester, 3,5-dinitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dinitrobenzoate, methyl-3,5-dinitrobenzoate, acmc-1cr6q, d0x5an, ksc494q3h, methyl-3,5-dinitro benzoate, 3,5-dinitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 222067
Nombre IUPAC 3,5-dinitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dinitrobenzoate
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1252593
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.15
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Alfa Aesar™ 3,5-Dinitrobenzoato de metilo, 98 % >