Learn More
Metil 3,5-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445013 5 g 5 g
11455013 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12287.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 25081-39-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25081-39-4
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00077971
Clave InChI PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32786
Nombre IUPAC Metil 3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dimethylbenzoate
Punto de fusión 31°C to 33°C
Densidad 1.027
Cantidad 5 g
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, acmc-1cmfo, methyl-3,5-dimethylbenzoate, methyl-3,5-dimethyl-benzoate, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl, methyl 3,5-dimethylbenzoate, 3,5-ch3 2-c6h3-cooch3, benzoic acid,3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethyl-benzoic acid methyl ester
Punto de ebullición 239°C to 240°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.