Learn More
3,5-Dimetoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450383 50 g 50 g
11440383 10 g 10 g
11460383 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11486.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-37-0
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00008432
Clave InChI YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
PubChem CID 75074
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 298°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2693126
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%