Learn More
3,5-dimetoxi-4-metilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoate |
| CAS | 60441-79-4 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-9(13-2)5-8(11(12)15-4)6-10(7)14-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |