Learn More
3,5-dihidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422258 250 g 250 g
11402258 10 g 10 g
11412258 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15224.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate was used in the synthesis of cored dendrimers. It was also used in the preparation of bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylene)-32-crown-10, a semi-rigid 32-membered ring diester crown ether. It has been used to study ribonucleotide reductase inhibiton and anti-tumor activity .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la síntesis de dendrímeros con núcleo se empleó el 3,5-dihidroxibenzoato de metilo. También se utilizó en la preparación de bis(5-carbometoxi-1,3-fenileno)-32-corona-10, un éter de corona diéster de anillo semirrígido con 32 miembros. Se ha utilizado para estudiar la actividad inhibidora y antineoplásica de la ribonucleótido reductasa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-44-9
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002289
Clave InChI RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
Nombre IUPAC metil 3,5-dihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2091651
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%