Learn More
Metil 3,5-difluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353986 25 g 25 g
11343986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17171.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216393-55-4 | C8H6F2O2 | 172.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216393-55-4
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Número MDL MFCD01318160
Clave InChI JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775360
Nombre IUPAC metil 3,5-difluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-difluorobenzoate
Índice de refracción 1.474
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-difluoro-, methyl ester, acmc-209fmq, methyl-3,5-difluorophenylacetate, methyl-3,5-difluorobenzoate, 3,5-difluorobenzoicacid methyl ester, benzoic acid,3,5-difluoro-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 98%