Learn More
Metil 3,5-diclorobenzoato, TRC
Código de producto. 30134458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134458 500 mg 500 miligramos
30134570 1 g 1 g
30003372 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326343500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-67-1
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 205.04
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dichlorobenzoate
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9745