Learn More
3,5-Diclorobenzoato de metilo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10557084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10557084 25 g 25 g
10025002 1 g 1 g
10310723 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10557084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02512EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 2905-67-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00032710
Clave InChI BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico