Learn More
3,5-Diclorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441000 25 g 25 g
11431000 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25311.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-67-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00032710
Clave InChI BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dichlorobenzoate
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,5-dichlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3,5-dichlorobenzoate