Learn More
3,5-Dibromobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439127 5 g 5 g
11429127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20668.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51329-15-8
Fórmula molecular C8H6Br2O2
Peso molecular (g/mol) 293.94
Número MDL MFCD00082648
Clave InChI GSMAWUZTAIOCPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3,5-dibromobenzoate, 3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromomethylbenzoate, 1,3-dibromo-5-methoxycarbonyl benzene, pubchem3973, maybridge1_007706, acmc-209kt2, ksc274i7j, rarechem al bf 0770
PubChem CID 621923
Nombre IUPAC 3,5-Dibromobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dibromobenzoate
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2255855
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.94
Porcentaje de pureza 98%