Learn More
3,5-dibromo-4-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477026 25 g 25 g
11467026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25348.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 74896-66-5 | C9H8Br2O2 | 307.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74896-66-5
Fórmula molecular C9H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 307.97
Número MDL MFCD00010729
Clave InChI SRLAXDDPVYZYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dibromo-p-toluate, 3,5-dibromo-p-toluic acid methyl ester, pubchem4611, methyl3,5-dibromo-4-methylbenzoate, acmc-1bm25, zerenex e/9072914, methyl 3,5-dibromo-4-methyl-benzoate, methyl 3,5-bis bromanyl-4-methyl-benzoate, 2,6-dibromo-4-methoxycarbonyl toluene
PubChem CID 624016
Nombre IUPAC metil 3,5-dibromo-4-metilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2580945
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.98
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.