Learn More
3,5-dibromo-4-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467026 5 g 5 g
11477026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25348.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74896-66-5 | C9H8Br2O2 | 307.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74896-66-5
Fórmula molecular C9H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 307.97
Número MDL MFCD00010729
Clave InChI SRLAXDDPVYZYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dibromo-p-toluate, 3,5-dibromo-p-toluic acid methyl ester, pubchem4611, methyl3,5-dibromo-4-methylbenzoate, acmc-1bm25, zerenex e/9072914, methyl 3,5-dibromo-4-methyl-benzoate, methyl 3,5-bis bromanyl-4-methyl-benzoate, 2,6-dibromo-4-methoxycarbonyl toluene
PubChem CID 624016
Nombre IUPAC metil 3,5-dibromo-4-metilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2580945
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.98
Porcentaje de pureza 98%