Learn More
3,5-dibromo-4-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester |
| CAS | 41727-47-3 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 309.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.8684 |