Learn More
Metil 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429722 10 g 10 g
11439722 50 g 50 g
11449722 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429722 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10799.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41727-47-3 | C8H6Br2O3 | 309.941 g/mol
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate is used to produce 4-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoic acid methyl ester at temperature of 90-100°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoato se utiliza para producir metil éster del ácido 4-hidroxi-3,5-di-piridin-2-il-benzoico a temperatura 90de – 100 °C.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41727-47-3
Fórmula molecular C8H6Br2O3
Peso molecular (g/mol) 309.941
Número MDL MFCD00016416
Clave InChI NVGJGYZKXBLIKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, acmc-20akhs, pubchem3978, methyl dibromosalicylate, rarechem al bf 0231, timtec-bb sbb012530, labotest-bb lt00455670, labotest-bb lt03332530
PubChem CID 726975
Nombre IUPAC metil 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2373854
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.94
Porcentaje de pureza 98%