Learn More
3,5-dibromo-2-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate |
| Punto de fusión | 150°C to 152°C |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.94 |
| Porcentaje de pureza | 98% |