Learn More
3,5-dibromo-2-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466067 25 g 25 g
11476067 100 g 100 g
11486067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25077.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21702-79-4
Fórmula molecular C8H6Br2O3
Peso molecular (g/mol) 309.94
Número MDL MFCD00017534
Clave InChI KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624217
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.94
Porcentaje de pureza 98%