Learn More
3,5-Diaminobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383026 10 g 10 g
11393026 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10848.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1949-55-9 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-diaminobenzoato de metilo se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949-55-9
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00041433
Clave InChI IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester
PubChem CID 7010431
Nombre IUPAC 3,5-diaminobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-diaminobenzoate
Punto de fusión 131°C to 134°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 2363309
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%